Key Documents
517631
Sigma-Aldrich
Holmium(III) acetylacetonate hydrate
≥99.9%
Sinônimo(s):
2,4-Pentanedione holmium(III) derivative, Ho(acac)3
About This Item
Fórmula linear:
[CH3COCH=C(O-)CH3]3Ho · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
462.25 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Ensaio
≥99.9%
pf
130 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Ho](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)