Documentos Principais
517429
Sigma-Aldrich
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)strontium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H30Sr
Número CAS:
Peso molecular:
358.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Formulário
solid
pf
300 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(C)C(C)([Sr]C2(C)C(C)=C(C)C(C)=C2C)C(C)=C1C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)