Documentos Principais
517054
Sigma-Aldrich
Barium titanium(IV) tetrahydrofurfuryl oxide solution
in tetrahydrofurfuryl alcohol and ethyl alcohol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H54BaO12Ti
Número CAS:
Peso molecular:
791.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
concentração
in tetrahydrofurfuryl alcohol and ethyl alcohol
índice de refração
n20/D 1.47
p.e.
176-183 °C
densidade
1.16 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
C1COC(C1)CO[Ba]OCC2CCCO2.C3COC(C3)CO[Ti](OCC4CCCO4)(OCC5CCCO5)OCC6CCCO6
InChI
1S/6C5H9O2.Ba.Ti/c6*6-4-5-2-1-3-7-5;;/h6*5H,1-4H2;;/q6*-1;+2;+4
chave InChI
CQXMMTRBIPRLRB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
73.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22.8 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)