Documentos Principais
517046
Sigma-Aldrich
Barium tetrahydrofurfuryl oxide solution
40 wt. % in tetrahydrofurfuryl alcohol and ethyl alcohol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18BaO4
Número CAS:
Peso molecular:
339.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
adequação da reação
core: barium
concentração
40 wt. % in tetrahydrofurfuryl alcohol and ethyl alcohol
índice de refração
n20/D 1.445
pb
96-97 °C
densidade
1.14 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
C1COC(C1)CO[Ba]OCC2CCCO2
InChI
1S/2C5H9O2.Ba/c2*6-4-5-2-1-3-7-5;/h2*5H,1-4H2;/q2*-1;+2
chave InChI
VBEQCQIOINUXIG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
64.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
18.3 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)