Documentos
516953
Sigma-Aldrich
Mercury(II) nitrate monohydrate
≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Mercuric nitrate monohydrate
About This Item
Fórmula linear:
Hg(NO3)2 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
342.62
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
adequação da reação
core: mercury
reagent type: catalyst
Impurezas
<100 ppm total metallic impurities
resíduo de redução
≤0.01%
pf
79 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
traços de cátion
Fe: ≤0.001%
Hg+: ≤0.2%
cadeia de caracteres SMILES
O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Hg.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
chave InChI
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reagent for oxymercuration; amidomercuration; cyclopropanecleavage; glycosylation
Características e benefícios
Meets A.C.S. reagent specifications.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
Fry, A. J.; Simon, J. A.
The Journal of Organic Chemistry, 47, 5032-5032 (1982)
Wiesner, K.; Tsai, T. Y. R.; Jin, H.
Helvetica Chimica Acta, 68, 300-300 (1985)
Collum, D. B.; Still, W. C.; Mohamadi, F.
Journal of the American Chemical Society, 105, 6882-6882 (1983)
Kocovsky, P.,
Organometallic News, 12, 1969-1969 (1993)