Documentos Principais
516880
Sigma-Aldrich
(2,6-Dimethyl-4H-pyran-4-ylidene)malononitrile
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8N2O
Número CAS:
Peso molecular:
172.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
pf
192-194 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C\C(C=C(C)O1)=C(\C#N)C#N
Aplicação
Dye intermediate used in the synthesis of an electrooptical chromophore.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Beckmann, S. et al.
Advanced Materials, 11, 536-536 (1999)