Documentos Principais
516716
Sigma-Aldrich
Ethanolamine dithiodipropionate solution
75 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
TPS® 15
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H24N2O6S2
Número CAS:
Peso molecular:
332.44
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
concentração
75 wt. % in H2O
cadeia de caracteres SMILES
NCCO.NCCO.OC(=O)CCSSCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4S2.2C2H7NO/c7-5(8)1-3-11-12-4-2-6(9)10;2*3-1-2-4/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10);2*4H,1-3H2
chave InChI
OBJGBTROGRUPPA-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Product of Arkema
TPS is a registered trademark of Arkema France
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)