515221
3-Amino-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulfonic acid
97%
About This Item
Ensaio
97%
pf
325 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(cc(c1O)[N+]([O-])=O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H6N2O6S/c7-4-1-3(15(12,13)14)2-5(6(4)9)8(10)11/h1-2,9H,7H2,(H,12,13,14)
chave InChI
RHPXYZMDLOJTFF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)