Documentos Principais
515167
Sigma-Aldrich
Octamethyl-1,4-dioxa-2,3,5,6-tetrasilacyclohexane
97%
About This Item
Fórmula linear:
[-Si(CH3)2OSi(CH3)2-]2
Número CAS:
Peso molecular:
264.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pb
71-73 °C/10 mmHg (lit.)
pf
44-45 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)[Si](C)(C)O[Si]1(C)C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)