Documentos
514942
Sigma-Aldrich
α-(Trifluoromethyl)-γ-valerolactone, mixture of cis and trans
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H7F3O2
Número CAS:
Peso molecular:
168.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.385 (lit.)
pb
217 °C (lit.)
densidade
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1CC(C(=O)O1)C(F)(F)F