Documentos Principais
514934
Sigma-Aldrich
N-tert-Amyl-1,1-dimethylpropargylamine
98%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5C(CH3)2NHC(CH3)2C≡CH
Número CAS:
Peso molecular:
153.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.439 (lit.)
p.e.
164 °C (lit.)
densidade
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)(C)NC(C)(C)C#C
InChI
1S/C10H19N/c1-7-9(3,4)11-10(5,6)8-2/h1,11H,8H2,2-6H3
chave InChI
QZIVTSHQTWUMNU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
100.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
37.78 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)