Documentos Principais
514543
Sigma-Aldrich
Tin(IV) nitrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
H2N4O12Sn
Número CAS:
Peso molecular:
368.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)