Documentos Principais
514217
Sigma-Aldrich
4-(Octyloxy)aniline
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)7OC6H4NH2
Número CAS:
Peso molecular:
221.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
p.e.
336 °C (lit.)
pf
35-39 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCOc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C14H23NO/c1-2-3-4-5-6-7-12-16-14-10-8-13(15)9-11-14/h8-11H,2-7,12,15H2,1H3
chave InChI
ACYGZCHBIGKPGR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 612-612 (2014)
Woosung Kwon et al.
Scientific reports, 5, 12604-12604 (2015-07-29)
Carbon nanodots (C-dots) are a kind of fluorescent carbon nanomaterials, composed of polyaromatic carbon domains surrounded by amorphous carbon frames, and have attracted a great deal of attention because of their interesting properties. There are still, however, challenges ahead such