Documentos Principais
513024
Sigma-Aldrich
5-(tert-Butyldimethylsilyl)-1-methyl-1H-imidazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H20N2Si
Número CAS:
Peso molecular:
196.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
76-78 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cn1cncc1[Si](C)(C)C(C)(C)C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)