Documentos Principais
512958
Sigma-Aldrich
2-tert-Butylphenyl isocyanate
98%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CC6H4NCO
Número CAS:
Peso molecular:
175.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.525 (lit.)
pb
225 °C (lit.)
densidade
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C11H13NO/c1-11(2,3)9-6-4-5-7-10(9)12-8-13/h4-7H,1-3H3
chave InChI
YQQNLONQWMLAQX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
199.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
92.8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)