Documentos Principais
512737
Sigma-Aldrich
3-Methylpicolinonitrile
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6N2
Número CAS:
Peso molecular:
118.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
83-87 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccnc1C#N
InChI
1S/C7H6N2/c1-6-3-2-4-9-7(6)5-8/h2-4H,1H3
chave InChI
WBXZCDIZXWDPBL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Efficient Mo (VI)-Catalyzed Hydration of Nitrile with Acetaldoxime.
Ma X, et al.
Synthetic Communications, 44(4), 474-480 (2014)
Jonita Stankevičiūtė et al.
Scientific reports, 6, 39129-39129 (2016-12-17)
Pyridinols and pyridinamines are important intermediates with many applications in chemical industry. The pyridine derivatives are in great demand as synthons for pharmaceutical products. Moreover, pyridines are used either as biologically active substances or as building blocks for polymers with