Documentos Principais
512605
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)tungsten(IV) chloride hydride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H11ClW
Número CAS:
Peso molecular:
350.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
adequação da reação
core: tungsten
reagent type: catalyst
pf
195 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H][W]123456789(Cl)C%10C1=C2C3=C4%10.C5%11C6=C7C8=C9%11
InChI
1S/2C5H5.ClH.W.H/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;1H;;/q;;;+1;/p-1
chave InChI
AZSYFWMTJOTZOV-UHFFFAOYSA-M
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)