Documentos Principais
512257
Sigma-Aldrich
5-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
HCOC6H3(OCH3)B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
179.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
pf
154-157 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(C=O)cc1B(O)O
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)