Documentos Principais
512192
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-thienylboronic acid
Sinônimo(s):
(5-Methylthien-2-yl)boronic acid, (5-Methylthiophen-2-yl)dihydroxyborane, 2-Methylthienyl-5-boronic acid, 2-Methylthiophene-5-boronic acid, 5-Methyl-2-thiopheneboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H7BO2S
Número CAS:
Peso molecular:
141.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
pf
161.5-166.5 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(s1)B(O)O
InChI
1S/C5H7BO2S/c1-4-2-3-5(9-4)6(7)8/h2-3,7-8H,1H3
chave InChI
NRIYPIBRPGAWDD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)