Documentos
512095
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methoxyphenyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(OCH3)NCO
Número CAS:
Peso molecular:
183.59
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
30-33 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1Cl)N=C=O
InChI
1S/C8H6ClNO2/c1-12-8-3-2-6(10-5-11)4-7(8)9/h2-4H,1H3
chave InChI
XYRDQHNCDBDNSF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3