Documentos Principais
511773
Sigma-Aldrich
sec-Butyl isocyanate
98%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5CH(CH3)NCO
Número CAS:
Peso molecular:
99.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
pressão de vapor
1.87 psi ( 20 °C)
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.4 (lit.)
p.e.
101 °C (lit.)
densidade
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)N=C=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-3-5(2)6-4-7/h5H,3H2,1-2H3
chave InChI
DUUSMHZSZWMNCB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
38.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
3.33 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)