Documentos Principais
511633
Sigma-Aldrich
Silver arsenate
99.99%
About This Item
Fórmula linear:
Ag3AsO4
Número CAS:
Peso molecular:
462.52
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
99.99%
solubilidade
ammonium hydroxide: slightly soluble(lit.)
densidade
6.657 g/mL (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ag+].[Ag+].[Ag+].[O-][As]([O-])([O-])=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)