Documentos Principais
511536
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methylindole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H8FN
Número CAS:
Peso molecular:
149.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
98-101 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc2cc(F)ccc2[nH]1
InChI
1S/C9H8FN/c1-6-4-7-5-8(10)2-3-9(7)11-6/h2-5,11H,1H3
chave InChI
JJIUISYYTFDATN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
5-Fluoro-2-methylindole (5-Fluoro-2-methyl-1H-indole) is a 5-substituted-2-methyl-1H-indole.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)