Documentos Principais
511501
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl selenide
≥99.99%, electronic grade
About This Item
Fórmula linear:
Se(C(CH3)3)2
Número CAS:
Peso molecular:
193.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
grau
electronic grade
pressão de vapor
16 mmHg ( 54 °C)
Ensaio
≥99.99%
Formulário
liquid
p.e.
123 °C (lit.)
densidade
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[Se]C(C)(C)C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)