Documentos Principais
511234
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienyltungsten(II) tricarbonyl hydride
98%
Sinônimo(s):
Tricarbonyl(cyclopentadienyl)hydridotungsten(II)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6O3W
Número CAS:
Peso molecular:
333.97
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
adequação da reação
core: tungsten
reagent type: catalyst
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[WH].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.3CO.W.H/c1-2-4-5-3-1;3*1-2;;/h1-5H;;;;;
chave InChI
FYSFWBGCVRRUIX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1 - Water-react 3
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
170.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76.67 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)