Key Documents
511080
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) 2-ethyl-1,3-hexanediolate
95%
About This Item
Fórmula linear:
Ti[RCH2CH(C2H5)CH(R')CH2CH2CH3]4, R = OH or O-, R' = O- orOH
Número CAS:
Peso molecular:
628.74
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.496 (lit.)
densidade
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(O)C(CC)O[Ti](OC(CC)C(O)CCCC)(OC(CC)C(O)CCCC)OC(CC)C(O)CCCC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)