Documentos Principais
511064
Sigma-Aldrich
Tris(tetramethylcyclopentadienyl)neodymium(III)
99.9% trace metals basis
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H39Nd
Número CAS:
Peso molecular:
507.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
99.9% trace metals basis
cadeia de caracteres SMILES
[Nd+3].Cc1[cH-]c(C)c(C)c1C.Cc2[cH-]c(C)c(C)c2C.Cc3[cH-]c(C)c(C)c3C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)