Documentos Principais
510769
Sigma-Aldrich
(+)-Disparlure
95%
Sinônimo(s):
(2S-cis)-2-Decyl-3-(5-methylhexyl)oxirane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H38O
Número CAS:
Peso molecular:
282.50
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
Ensaio
95%
atividade óptica
[α]20/D +0.8°, c = 1 in chloroform
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
pb
146-148 °C/0.25 mmHg (lit.)
densidade
0.828 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCC[C@@H]1O[C@@H]1CCCCC(C)C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)