Documentos
510629
Sigma-Aldrich
Bis(ethylcyclopentadienyl)chromium(II)
Sinônimo(s):
1,1′-Diethylchromocene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H18Cr
Número CAS:
Peso molecular:
238.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
core: chromium
reagent type: catalyst
densidade
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cr].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H9.Cr/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;/h2*3-6H,2H2,1H3;
chave InChI
OZUJAILVLUFQME-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Catalyst for polymerization of ethylene
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3