Documentos Principais
510610
Sigma-Aldrich
Bis(ethylcyclopentadienyl)vanadium(II)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H18V
Número CAS:
Peso molecular:
237.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
adequação da reação
core: vanadium
reagent type: catalyst
densidade
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[V].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H9.V/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;/h2*3-6H,2H2,1H3;
chave InChI
LKRMGNHUAYXLJF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Pyr. Liq. 1
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)