Documentos
510564
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-3-(2-aminoethoxy)propanoic acid monohydrochloride
98%
About This Item
Fórmula linear:
H2NCH2CH2OCH2CH(NH2)CO2H·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
184.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]22/D +4°, c = 1 in H2O
pf
212-216 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NCCOC[C@H](N)C(O)=O
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3