Documentos Principais
510548
Sigma-Aldrich
β-D-Glucopyranosyl fluoride tetraacetate
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H19FO9
Número CAS:
Peso molecular:
350.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
atividade óptica
[α]23/D +21°, c = 1 in chloroform
pf
80-85 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](F)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H19FO9/c1-6(16)20-5-10-11(21-7(2)17)12(22-8(3)18)13(14(15)24-10)23-9(4)19/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
chave InChI
JJXATNWYELAACC-RKQHYHRCSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)