Documentos Principais
510343
Sigma-Aldrich
(+)-N-(1(S)-Phenylethyl)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3(R)-amine hydrochloride
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H22N2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
303.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D +2°, c = 2 in H2O
pf
285 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.C[C@H](N[C@H]1CN2CC[C@H]1CC2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H22N2.2ClH/c1-12(13-5-3-2-4-6-13)16-15-11-17-9-7-14(15)8-10-17;;/h2-6,12,14-16H,7-11H2,1H3;2*1H/t12-,15-;;/m0../s1
chave InChI
BABMCKVVGDIUCA-XPTKPXFUSA-N
Descrição geral
May contain up to 2.5% monohydrochloride salt
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)