50929
Tridecafluorohexane-1-sulfonic acid potassium salt
≥98.0% (T)
Sinônimo(s):
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid potassium salt, PFHxS potassium salt, Perfluorohexanesulfonic acid potassium salt, Potassium tridecafluoro-1-hexanesulfonate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (T)
Formulário
solid
grupo funcional
fluoro
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6HF13O3S.K/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)23(20,21)22;/h(H,20,21,22);/q;+1/p-1
chave InChI
RSCGQEBKFSGWJT-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?