Documentos Principais
50800
Sigma-Aldrich
Cloreto de ouro (III)
crystallized, ≥48% Au basis
Sinônimo(s):
Cloreto áurico, Tetracloroaurato(III) de hidrogênio, Ácido cloroáurico, Ácido tetracloroáurico (III)
About This Item
Fórmula linear:
HAuCl4 · aq
Número CAS:
Peso molecular:
339.79 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
qualidade
crystallized
concentração
≥48% Au
cor
yellow
densidade
3.9 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.H2O/h;4*1H;1H2/q+3;;;;;/p-3
chave InChI
OVJUDSKPNIBLOO-UHFFFAOYSA-K
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)