Documentos Principais
50048
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Glycidyl 3-nitrobenzenesulfonate
≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
(S)-(+)-Oxirane-2-methanol 3-nitrobenzenesulfonate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9NO6S
Número CAS:
Peso molecular:
259.24
Beilstein:
4704456
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
atividade óptica
[α]20/D +21.5±1°, c = 2% in chloroform
pf
63-66 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2CO2
InChI
1S/C9H9NO6S/c11-10(12)7-2-1-3-9(4-7)17(13,14)16-6-8-5-15-8/h1-4,8H,5-6H2/t8-/m0/s1
chave InChI
AIHIHVZYAAMDPM-QMMMGPOBSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)