Key Documents
499587
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Cbz-2-piperidinecarboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H17NO4
Número CAS:
Peso molecular:
263.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]22/D −59°, c = 2 in acetic acid
pf
111-115 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H]1CCCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H17NO4/c16-13(17)12-8-4-5-9-15(12)14(18)19-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10H2,(H,16,17)/t12-/m0/s1
chave InChI
ZSAIHAKADPJIGN-LBPRGKRZSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)