Key Documents
499102
Sigma-Aldrich
2,2′:5′,2′′-Terthiophene-5,5′′-dicarboxaldehyde
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H8O2S3
Número CAS:
Peso molecular:
304.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
97%
pf
218-222 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(s1)-c2ccc(s2)-c3ccc(s3)C(O)=O
Embalagem
Packaged in glass bottles
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)