Documentos Principais
498386
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylphenylzinc iodide solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C6H3ZnI
Número CAS:
Peso molecular:
297.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
concentração
0.5 M in THF
densidade
1.012 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc([Zn]I)c(C)c1
InChI
1S/C8H9.HI.Zn/c1-7-4-3-5-8(2)6-7;;/h3-4,6H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
NUBYJKRVKZLOBL-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)