Documentos Principais
498157
Sigma-Aldrich
3,4-Di-O-acetyl-6-O-(tert-butyldimethylsilyl)-D-galactal
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H28O6Si
Número CAS:
Peso molecular:
344.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]22/D −26°, c = 1.1 in chloroform
índice de refração
n20/D 1.458 (lit.)
pb
278 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O[C@@H]1C=CO[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C16H28O6Si/c1-11(17)21-13-8-9-19-14(15(13)22-12(2)18)10-20-23(6,7)16(3,4)5/h8-9,13-15H,10H2,1-7H3/t13-,14-,15-/m1/s1
chave InChI
HSYXDFIWVSUKFT-RBSFLKMASA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)