Documentos Principais
498068
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorophenylzinc iodide solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H3ZnI
Número CAS:
Peso molecular:
338.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
concentração
0.5 M in THF
densidade
1.01 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc([Zn]I)cc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2.HI.Zn/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1,3-4H;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
JQONIZUVNNKSEM-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.2 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)