Documentos
497487
Sigma-Aldrich
[(R,R)-Ethylenebis(4,5,6,7-tetrahydro-1-indenyl)]difluorotitanium(IV)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H24F2Ti
Número CAS:
Peso molecular:
350.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
atividade óptica
[α]21/D +1468°, c = 0.07 in methylene chloride
pf
230 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
F[Ti]1(F)[C@]4(CC[C@]12C=CC3=C2CCCC3)C=CC5=C4CCCC5
InChI
1S/C20H24.2FH.Ti/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17(19)13-14-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)18;;;/h9-12H,1-8,13-14H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
chave InChI
VGPFGDXZVLJUHC-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges