Documentos Principais
497118
Sigma-Aldrich
3,3-Bis(bromomethyl)oxetane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H8Br2O
Número CAS:
Peso molecular:
243.92
Código UNSPSC:
12162002
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)