Documentos Principais
497010
Sigma-Aldrich
3,4-Di-O-acetyl-L-fucal
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14O5
Número CAS:
Peso molecular:
214.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]24/D +8°, c = 1 in acetone
pf
48-52 °C (lit.)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)