Documentos Principais
496979
Sigma-Aldrich
4-O-Benzyl-L-rhamnal
98%
Sinônimo(s):
4-O-Benzyl-6-deoxy-L-glucal
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H16O3
Número CAS:
Peso molecular:
220.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]22/D −9°, c = 1 in chloroform
pf
111-113 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1OC=C[C@H](O)[C@H]1OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H16O3/c1-10-13(12(14)7-8-15-10)16-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-8,10,12-14H,9H2,1H3/t10-,12-,13-/m0/s1
chave InChI
ZPIBWTYMFFSTBY-DRZSPHRISA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)