Documentos Principais
496464
Sigma-Aldrich
Bis[4-(vinyloxy)butyl] isophthalate
96%
Sinônimo(s):
VEctomer® 4010 vinyl ether
About This Item
Fórmula linear:
C6H4-1,3-[CO2(CH2)4OCH=CH2]2
Número CAS:
Peso molecular:
362.42
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.51 (lit.)
densidade
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=COCCCCOC(=O)c1cccc(c1)C(=O)OCCCCOC=C
InChI
1S/C20H26O6/c1-3-23-12-5-7-14-25-19(21)17-10-9-11-18(16-17)20(22)26-15-8-6-13-24-4-2/h3-4,9-11,16H,1-2,5-8,12-15H2
chave InChI
KZYBDOUJLUPBEH-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Product of Morflex, Inc.
VEctomer is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)