Documentos Principais
496294
Sigma-Aldrich
[2,3,3,3-Tetrafluoro-2-(trifluoromethyl)propyl]oxirane
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5F7O
Número CAS:
Peso molecular:
226.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.32 (lit.)
p.e.
81 °C (lit.)
densidade
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(CC1CO1)C(F)(F)F
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
71.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
21.7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)