Documentos
496111
Sigma-Aldrich
3-Butyn-1-yl chloroformate
98%
About This Item
Fórmula linear:
ClCO2CH2CH2C≡CH
Número CAS:
Peso molecular:
132.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
pressão de vapor
1.78 psi ( 20 °C)
Ensaio
98%
adequação da reação
reaction type: click chemistry
índice de refração
n20/D 1.443 (lit.)
pb
149 °C (lit.)
densidade
1.166 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)OCCC#C
InChI
1S/C5H5ClO2/c1-2-3-4-8-5(6)7/h1H,3-4H2
chave InChI
SFGWUXNQJVLABT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter