Documentos Principais
495999
Sigma-Aldrich
Tris(butylcyclopentadienyl)erbium(III)
99.9% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
Er(C5H4C4H9)3
Número CAS:
Peso molecular:
530.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
99.9% trace metals basis
forma
liquid
adequação da reação
core: erbium
reagent type: catalyst
pb
240 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
1.309 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Er].CCCC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CCCC[C]2[CH][CH][CH][CH]2.CCCC[C]3[CH][CH][CH][CH]3
InChI
1S/3C9H13.Er/c3*1-2-3-6-9-7-4-5-8-9;/h3*4-5,7-8H,2-3,6H2,1H3;
chave InChI
JRCMYZNYPKTOPG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Pyr. Liq. 1 - Water-react 2
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)