Documentos Principais
495891
Sigma-Aldrich
3-Dimethylamino-2-methylpropiophenone hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5COCH(CH3)CH2N(CH3)2·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
227.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
97%
pf
157-160 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(CN(C)C)C(=O)c1ccccc1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)